Läs mer
Tocris Bioscience™ (RS)-MCPG
Beskrivning
Non-selective group I/group II metabotropic glutamate receptor antagonist.
S-enantiomer and Sodium Salt also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-MCPG |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 209.2 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.201 |