missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| CAS | 65797-42-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H20 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Mepivacaine Hydrochloride Imp. B (EP), Mepivacaine Imp. B (EP), Bupivacaine USP Related Compound B, Bupivacaine USP RC B, (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide Hydrochloride, Mepivacaine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Bupivacaine Related Compound B as Hydrochloride, Bupivacaine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Mepivacaine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Bupivacaine Impurity B as Hydrochloride, Mepivacaine Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O.ClH/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12;/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17);1H |
| LEDER | Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCCN2 |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?