missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide, Mikromol™

Produktkod. 30051635
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051635 25 mg
17902356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051635 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0368.080025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
CAS 15883-20-2
Analyt- eller komponentnamn (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H20 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide, Mepivacaine Imp. B (EP), Bupivacaine Imp. B (EP), Bupivacaine Hydrochloride Imp. B (EP), Mepivacaine Hydrochloride Imp. B (EP), Bupivacaine USP Related Compound B, Bupivacaine USP RC B, Bupivacaine Related Compound B, Bupivacaine Hydrochloride Impurity B, Mepivacaine Hydrochloride Impurity B, Bupivacaine Impurity B, Mepivacaine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
LEDER Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCCN2
IUPAC-namn N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 232.32
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 232.1576 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.