Läs mer
(RS)-N-(3-metylfenyl)-2-(propylamino)propanamidhydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
(RS)-N-(3-metylfenyl)-2-(propylamino)propanamid hydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-N-(3-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride |
| CAS | 878791-35-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (RS)-N-(3-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H20 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Prilocaine Hydrochloride Imp. D (EP), Prilocaine Imp. D (EP), (RS)-N-(3-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Prilocaine Impurity D as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-4-8-14-11(3)13(16)15-12-7-5-6-10(2)9-12;/h5-7,9,11,14H,4,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H |
| LEDER | Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1cccc(C)c1 |
| IUPAC-namn | N-(3-metylfenyl)-2-(propylamino)propanamid; hydroklorid |
| Visa mer |