missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(RS)-N-(4-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30050760
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050760 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050760 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0563.05

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(RS)-N-(4-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (RS)-N-(4-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride
CAS 35891-99-7
Analyt- eller komponentnamn (RS)-N-(4-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H20 N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Prilocaine Hydrochloride Imp. E (EP), Prilocaine Imp. E (EP), Prilocaine USP Related Compound B, Prilocaine USP RC B, (RS)-N-(4-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Prilocaine Related Compound B as Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Prilocaine Impurity E as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-7-5-10(2)6-8-12;/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H
LEDER Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1ccc(C)cc1
IUPAC-namn N-(4-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 256.77
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 256.1342 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.