Läs mer
(RS)-N-Phenyl-2-(propylamino)propanamide, Mikromol™
Beskrivning
(RS)-N-Phenyl-2-(propylamino)propanamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-N-Phenyl-2-(propylamino)propanamide |
| CAS | 42459-45-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (RS)-N-Phenyl-2-(propylamino)propanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H18 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (RS)-N-Phenyl-2-(propylamino)propanamide, Prilocaine Hydrochloride Impurity F, Prilocaine Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O/c1-3-9-13-10(2)12(15)14-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,13H,3,9H2,1-2H3,(H,14,15) |
| LEDER | CCCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-phenyl-2-(propylamino)propanamide |
| Visa mer |