Läs mer
(RS)-(Piperidin-2-yl)methanamine, Mikromol™
Produktkod. 30049139
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049139 100 mg
1 options
Produktkod. 30049139 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0488.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(RS)-(Piperidin-2-yl)methanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (RS)-(piperidin-2-yl)methanamine
CAS 22990-77-8
Analyt- eller komponentnamn (RS)-(piperidin-2-yl)methanamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H14 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flecainide Acetate Imp. B (EP), (RS)-(Piperidin-2-yl)methanamine, Flecainide Acetate Impurity B, Flecainide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
LEDER NCC1CCCCN1
IUPAC-namn piperidin-2-ylmethanamine
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 114.1157 g/mol