Läs mer
R&D Systems™ (RS)-(±)-Sulpiride
Beskrivning
Standard D2-like dopamine receptor antagonist.
S-enantiomer also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-(±)-Sulpiride |
| CAS | 15676-16-1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C15H23N3O4S |
| Formel vikt | 341.42 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.43 |