Läs mer
RS102895 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
RS102895 hydrochloride is a potent CCR2 antagonist, with an IC50 of 360 nM, and shows no effect on CCR1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RS102895 hydrochloride |
| CAS | 1173022-16-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H22ClF3N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (97.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | [H]Cl.O=C1NC2=CC=CC=C2C3(CCN(CCC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)CC3)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.86 |
| Formel vikt | 426.86 |
| Visa mer |