Läs mer
Eurofins DiscoverX Rse Protein, Active
Produktkod. 17330314
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 μg
250 μg
Förpackningsstorlek:
250µg
Produktkod. 17330314
Brand: Eurofins DiscoverX 14535M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human Rse, residues 451-end, for use in Kinase Assays.
Rse (TYRO3 protein tyrosine kinase), also known as Brt, BYK, Dtk, Etk3, Sky, Tif, or even sea-related receptor tyrosine kinase, is a receptor tyrosine kinase with homology to Axl. Rse is widely expressed in the adult and present in variable amounts in neural, lymphoid, vascular, and reproductive tissues. It plays a role in PI-3 kinase signaling and clearance of apoptotic cells. Gas6 acts directly on mature osteoclasts through activation of Tyro 3 and p42/p44 MAPK, possibly contributing to the bone loss by estrogen deficiency.
GenBank D17517
Specifikationer
Formulering mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Molekylvikt (g/mol) 50.4 kDa
Kvantitet 250 μg
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag N-terminal 6His
Uttryckssystem Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Proteinform Truncated
Renhet eller kvalitetsklass ≥65%
Protein Rse, active
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.