Beskrivning
- Universal magnetisk omrörarstavborttagare för stora magnetiska omrörarstänger.
- Inkluderar mekanisk koppling för att ta bort IKAFLON 118 flottörmonterad omrörardrift.
- Längd: 1,04 m
- Material: PTFE, VMQ (FDA-kompatibel)
- Obs: Innan du tar bort omrörarstänger från stora kärl, ta bort I-MAG-drivenheten.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Ta bort stora magnetiska omrörarstänger |
| För användning med (utrustning) | IKAFLON 118 Flytmonterad omrörardrift |
| Inkluderar | Mekanisk koppling |
| Längd (metrisk) | 1,04 m |
| Material | PTFE, VMQ |
| Typ | Magnetic Stir Bar Retriever |