Learn More
Beskrivelse
- Universal magnetic stirring bar remover for large magnetic stirring bars.
- Includes mechanical coupling for removing the IKAFLON 118 float mounted stirring drive.
- Length: 1.04 m
- Material: PTFE, VMQ (FDA-compliant)
- Note: Before removing stirring bars from large vessels, please remove the I-MAG drive unit.
Tekniske data
Tekniske data
| Color | White |
| For Use With (Application) | Removing Large Magnetic Stirring Bars |
| For Use With (Equipment) | IKAFLON 118 Float Mounted Stirring Drive |
| Includes | Mechanical Coupling |
| Length (Metric) | 1.04 m |
| Material | PTFE, VMQ |
| Type | Magnetic Stir Bar Retriever |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?