Läs mer
RSV/BRSV Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Produktkod. 18713673 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18713673 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18713673 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10093585AF700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
RSV/BRSV Polyclonal antibody specifically detects RSV/BRSV in Virus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen RSV/BRSV
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 700
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Bovine Respiratory Syncytial Virus BRSV, Bovine RSV
Värd art Rabbit
Immunogen Residues 201-211 [KELLPKVNNHDC] of the 63 kDa BRSV F protein.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG