Läs mer
RSV-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16467387
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16467387 5 mg
16424678 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16467387 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112673
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress RSV-IN-1 is a human respiratory syncytical virus (hRSV) inhibitor, with an IC50 of 0.11 μM.
RSV-IN-1 is a human respiratory syncytical virus (hRSV) inhibitor, with an IC50 of 0.11 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RSV-IN-1
CAS 861139-16-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H21N5O4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (233.93 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC=C(OC)C(C2=NN=C3N2N=C(C)C4=C3C=CC=C4)=C1)(N(CCO)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 427.48
Formel vikt 427.48
Procent renhet 99.33%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus