Läs mer
RSV604 racemate, MedChemExpress
Beskrivning
RSV604 (A-60444) racemate is a racemic mixture, shows less potency against strains of respiratory syncytial virus (RSV) than the S-isomer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RSV604 racemate |
| CAS | 676128-62-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H17FN4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | A-60444 racemate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (128.74 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(NC(NC2=CC=CC=C2F)=O)N=C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.39 |
| Visa mer |