Läs mer
IKA™ RT 10 Magnetisk omrörande kokplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13410557 Handla allt IKA Produkter
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13410557
Brand: IKA™ 0003691100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
10-positions digital magnetisk kokplatta omrörare för synkron uppvärmning och omrörning. IKA™ Digital magnetomrörare i rostfritt stål ger ljudlös och konsekvent omrörning i alla lägen.
  • Hastigheten förblir konstant, även när belastningen ändras.
  • Homogen temperaturfördelning över värmeplattan
  • Justerbar backdrift
  • Eco-läge för låg självuppvärmning av ytan
  • Magnetspolar utan slitdelar
  • Visning av felkod
  • Enkel hantering med pekknappsats
  • Lämplig för kontinuerlig drift
  • Hastighetsområde: 0 till 1000 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 0 till 1000 rpm
Omrörningspositioner 10
Spänning 100/115/230 V
Wattal 410 w
Bredd (metrisk) 190 mm
Elektriska krav 230/115/100V, 50/60Hz, 410w
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU
Hastighetskontroll 10 RPM Steg
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Typ RT 10 magnetomrörare