missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress RT-AM
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 555.49 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 25 mg/mL (45.01 mM; Need ultrasonic) |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 2280796-94-1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?