Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettspetsar, filtrerade, i ställ med avtagbara lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11505454
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
1000 μl
1200μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11505454 1200μ L Paket med 768
10162151 20 μl Paket med 960
10264671 200 μl Paket med 960
12604820 1000 μl Paket med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11505454 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2789
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerade pipettspetsar i ställ i avtagbara lock. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
The SoftFit-L System is compatible with Rainin LTS pipettes made by Rainin Instrument LCC.
  • Available in low retention
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Manufactured according to the industry's highest quality standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1200L, Filtered, Sterile, Rack
Volym (metrisk) 1200μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell 1200L
Längd (engelska) 3,42 tum.
Längd (metrisk) 8.67cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free
Formatera Ställ
Tipsstil Universell
Färgkod Gult
För användning med (utrustning) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L