Läs mer
Thermo Scientific™ RT Basic Series magnetomrörare
Produktkod. 15208834 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
2 l
4 l
5 l
Toppplattans diameter (metrisk):
120 mm
170 mm
220 mm
Toppplattans diameter (engelska):
4,72 tum
6,69 tum
6,69 tum.
8,66 tum
8,66 tum.
Pluggtyp:
Sladdset m/diverse pluggar
USA
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15208834
Brand: Thermo Scientific™ 88880009
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upplev tillförlitligheten hos våra plug-and-play magnetiska omrörare, idealiska för rutinmässiga omrörningsapplikationer.
Upplev tillförlitlighet med plug-and-play Thermo Scientific™ RT Basic Series magnetomrörare, idealiska för rutinmässiga omrörningsapplikationer. Tre storleksalternativ att välja mellan— 120 mm, 170 mm eller 220 mm— alla med en låg profil, lätt design som har ett extremt litet fotavtryck. RT Basic-omrörarna har en kemikaliebeständig topp och kropp av polypropen, en stark magnetisk koppling för att säkerställa konsekvent omrörning under experimentella procedurer, och en borstlös DC-motor som inte genererar värme. Analog hastighetskontroll sträcker sig från 150 till 2500 rpm. Alla enheter har två halkfria silikonplattor för extra skydd mot spill.
  • Low-profile, lightweight design with small footprint
  • Strong magnetic coupling to ensure consistent stirring during experimental procedures
  • Brushless DC Motor will not generate heat and “cook” sample
  • Polypropylene top and body provides excellent chemical resistance 
  • Three size options — 120mm, 170mm, or 220mm 
  • Analog speed control: 150 to 2500rpm
  • Detachable plug
  • Two non-slip silicone plate covers provided with all units (1 black, 1 white)
  • Low power consumption 
  • 2 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 150 to 2500 rpm
Material för toppplatta Polypropylene
Kapacitet 4 l
Form Round
Spänning 100/240 V
Wattal 6 w
Mått (L x B x H) 7.28 x 7.28 x 2.56 in. (185 x 185 x 65 mm)
Höjd (engelska) 2.56 in.
Höjd (metrisk) 65 mm
Längd (engelska) 7.28 in.
Längd (metrisk) 185 mm
Toppplattans diameter (engelska) 6,69 tum
Toppplattans diameter (metrisk) 170 mm
Bredd (engelska) 7.28 in.
Bredd (metrisk) 185 mm
Elektriska krav 100 to 240V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp USA
Certifikat och efterlevnad CE
Motortyp Brushless DC
Typ Stirrer