Läs mer
Thermo Scientific™ RT Basic Series magnetomrörare
Produktkod. 15218834 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
2 l
4 l
5 l
Pluggtyp:
Sladdset m/diverse pluggar
USA
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Pluggtyp Förpackningsstorlek
15218834 4 l Sladdset m/diverse pluggar Varje
15298824 2 l Sladdset m/diverse pluggar Varje
15208834 4 l USA Varje
15228834 5 l USA Varje
15238834 5 l Sladdset m/diverse pluggar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15218834 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88880010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Upplev tillförlitligheten hos våra plug-and-play magnetiska omrörare, idealiska för rutinmässiga omrörningsapplikationer.
Upplev tillförlitlighet med plug-and-play Thermo Scientific™ RT Basic Series magnetomrörare, idealiska för rutinmässiga omrörningsapplikationer. Tre storleksalternativ att välja mellan— 120 mm, 170 mm eller 220 mm— alla med en låg profil, lätt design som har ett extremt litet fotavtryck. RT Basic-omrörarna har en kemikaliebeständig topp och kropp av polypropen, en stark magnetisk koppling för att säkerställa konsekvent omrörning under experimentella procedurer, och en borstlös DC-motor som inte genererar värme. Analog hastighetskontroll sträcker sig från 150 till 2500 rpm. Alla enheter har två halkfria silikonplattor för extra skydd mot spill.
Stark magnetisk koppling säkerställer konsekvent omrörning under experimentella procedurer.
  • Tre storleksalternativ
  • Låg profil, lätt design med litet fotavtryck
  • Hastighetskontroll: 150 till 2500 rpm
Inkluderar:
Två halkfria silikonplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 150 till 2500 rpm
Material för toppplatta Polypropen
Kapacitet 4 l
Form Rund
Spänning 100 till 240 V
Wattal 6 w
Mått (L x B x H) 7,28 x 7,28 x 2,56 tum. (185 x 185 x 65 mm)
Höjd (engelska) 2,56 tum.
Höjd (metrisk) 65 mm
Längd (engelska) 7,28 tum
Längd (metrisk) 185 mm
Toppplattans diameter (engelska) 6,69 tum.
Toppplattans diameter (metrisk) 170 mm
Bredd (engelska) 7,28 tum
Bredd (metrisk) 185 mm
Elektriska krav 100 till 240V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp Sladdset m/diverse pluggar
Certifikat och efterlevnad CE
Motortyp Borstlös DC
Typ Blandare