Läs mer
Thermo Scientific™ RT Basic Series magnetomrörare
Produktkod. 15238834 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
2 L
4 L
5 L
Toppplattans diameter (metrisk):
120 mm
170 mm
220 mm
Toppplattans diameter (engelska):
4,72 tum
6,69 tum.
6.69 in.
8,66 tum.
8.66 in.
Pluggtyp:
Sladdset m/diverse pluggar
US
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15238834
Brand: Thermo Scientific™ 88880012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upplev tillförlitligheten hos våra plug-and-play magnetiska omrörare, idealiska för rutinmässiga omrörningsapplikationer.
Upplev tillförlitlighet med plug-and-play Thermo Scientific™ RT Basic Series magnetomrörare, idealiska för rutinmässiga omrörningsapplikationer. Tre storleksalternativ att välja mellan— 120 mm, 170 mm eller 220 mm— alla med en låg profil, lätt design som har ett extremt litet fotavtryck. RT Basic-omrörarna har en kemikaliebeständig topp och kropp av polypropen, en stark magnetisk koppling för att säkerställa konsekvent omrörning under experimentella procedurer, och en borstlös DC-motor som inte genererar värme. Analog hastighetskontroll sträcker sig från 150 till 2500 rpm. Alla enheter har två halkfria silikonplattor för extra skydd mot spill.
Stark magnetisk koppling säkerställer konsekvent omrörning under experimentella procedurer.
  • Tre storleksalternativ
  • Låg profil, lätt design med litet fotavtryck
  • Hastighetskontroll: 150 till 2500 rpm
Inkluderar:
Två halkfria silikonplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 150 till 2500 rpm
Material för toppplatta Polypropen
Kapacitet 5 L
Form Rund
Spänning 100 till 240 V
Wattal 6 w
Mått (L x B x H) 9,06 x 9,06 x 2,56 tum. (230 x 230 x 65 mm)
Höjd (engelska) 2,56 tum.
Höjd (metrisk) 65 mm
Längd (engelska) 9,06 tum.
Längd (metrisk) 230 mm
Toppplattans diameter (engelska) 8,66 tum.
Toppplattans diameter (metrisk) 220 mm
Bredd (engelska) 9,06 tum.
Bredd (metrisk) 230 mm
Elektriska krav 100 till 240V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp Sladdset m/diverse pluggar
Certifikat och efterlevnad CE
Motortyp Borstlös DC
Typ Blandare