Läs mer
Thermo Scientific™ RT Touch Series magnetomrörare
Produktkod. 15258834 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
4 l
5 l
Hastighet:
30 till 2000 r/min
30 till 2000 varv/min
Pluggtyp:
Sladdset m/diverse pluggar
USA
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Hastighet Pluggtyp unitSize
15258834 4 l 30 till 2000 r/min Sladdset m/diverse pluggar Varje
15268834 5 l 30 till 2000 varv/min USA Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15258834 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88880014
Håll dina prover kalla
Använd kampanjkoden 27999
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behåll kontrollen med våra lågprofilerade digitala omrörare, idealiska för rutinmässiga omrörningsapplikationer där synlig omrörningshastighet krävs.
Behåll kontrollen med Thermo Scientific™ RT Touch Series magnetomrörare. Dessa digitala omrörare med låg profil är idealiska för rutintillämpningar där synlig omrörningshastighet krävs.
Stark magnetisk koppling säkerställer konsekvent omrörning under experimentella procedurer. Gradvis startande omrörning förhindrar stänk.
  • Digital styrning
  • Designad för stöd för omrörningsstavar
  • Låg profil, lätt design med litet fotavtryck
  • Finns i två storlekar
  • Hastighetskontroll: 30 till 2000 rpm
Inkluderar:
Två halkfria silikonplattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 30 till 2000 r/min
Material för toppplatta Polypropen
Kapacitet 4 l
Visa Digital
Spänning 100 till 240 V
Wattal 6 w
Mått (L x B x H) 11,02 x 8,27 x 2,82 tum. (280 x 210 x 72 mm)
Höjd (engelska) 2,82 tum.
Höjd (metrisk) 72 mm
Längd (engelska) 11,02 tum.
Längd (metrisk) 280 mm
Toppplattans diameter (engelska) 6,69 tum.
Toppplattans diameter (metrisk) 170 mm
Bredd (engelska) 8,27 tum.
Bredd (metrisk) 210 mm
Elektriska krav 100 till 240V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp Sladdset m/diverse pluggar
Certifikat och efterlevnad CE
Garanti och serviceerbjudande 2 år
Typ Blandare
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.