Läs mer
Thermo Scientific™ RT Touch Series magnetomrörare
Produktkod. p-6091828 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
4 l
5 l
Hastighet:
30 till 2000 r/min
30 till 2000 varv/min
Pluggtyp:
Sladdset m/diverse pluggar
USA
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15258834
Brand: Thermo Scientific™ 88880014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behåll kontrollen med våra lågprofilerade digitala omrörare, idealiska för rutinmässiga omrörningsapplikationer där synlig omrörningshastighet krävs.
Behåll kontrollen med Thermo Scientific™ RT Touch Series magnetomrörare. Dessa digitala omrörare med låg profil är idealiska för rutintillämpningar där synlig omrörningshastighet krävs.
Stark magnetisk koppling säkerställer konsekvent omrörning under experimentella procedurer. Gradvis startande omrörning förhindrar stänk.
  • Digital styrning
  • Designad för stöd för omrörningsstavar
  • Låg profil, lätt design med litet fotavtryck
  • Finns i två storlekar
  • Hastighetskontroll: 30 till 2000 rpm
Inkluderar:
Två halkfria silikonplattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 30 till 2000 r/min
Material för toppplatta Polypropen
Kapacitet 4 l
Visa Digital
Spänning 100 till 240 V
Wattal 6 w
Mått (L x B x H) 11,02 x 8,27 x 2,82 tum. (280 x 210 x 72 mm)
Höjd (engelska) 2,82 tum.
Höjd (metrisk) 72 mm
Längd (engelska) 11,02 tum.
Längd (metrisk) 280 mm
Toppplattans diameter (engelska) 6,69 tum.
Toppplattans diameter (metrisk) 170 mm
Bredd (engelska) 8,27 tum.
Bredd (metrisk) 210 mm
Elektriska krav 100 till 240V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp Sladdset m/diverse pluggar
Certifikat och efterlevnad CE
Garanti och serviceerbjudande 2 år
Typ Blandare
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.