Läs mer
Thermo Scientific™ RT2 avancerad kokplattaomrörare
Produktkod. 15268824 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Aluminium
Storlek:
140 mm dia.
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Pluggtyp:
Olika stilar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta Storlek Elektriska krav Pluggtyp Förpackningsstorlek
15268824 Aluminium 140 mm dia. 230 V 50/60 Hz Olika stilar Varje
1 options
Produktkod. 15268824 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88880005
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Upplev precision med vår lågprofilerade, digitala skärmomrörare för kokplattor, utrustad med PT100-sensor för exakta temperaturmätningar för känsliga experimentella procedurer.
Upplev exakt kontroll utan att offra din budget med den eleganta, låga profilen Thermo Scientific™ RT2 avancerad digital kokplattaomrörare. Denna kokplatta omrörare erbjuder digital temperatur- och hastighetskontroll med °0,1 C temperaturupplösning och omrörningshastighet på 30 till 2000 rpm. Välj din uppvärmningshastighet och upplev en utmärkt värmeöverföring. Detta beror på den tätt integrerade strukturen hos värmaren och en keramisk belagd toppplatta av aluminiumlegering som också ger utmärkt enhetlighet och korrosionsbeständighet, samtidigt som det möjliggör optimal övervakning av färgförändringar i prover eller media under drift.
Exakt kontroll för optimal noggrannhet
  • Mikroprocessor PID-regulator med återkoppling
  • Digital LED temperatur och RPM display (0,1C upplösning för temperatur)
  • Se aktuell och inställd temperatur eller omrörningshastighet samtidigt
  • Omrörningshastighetsområde: 30 till 2000 rpm
  • Vid förändring av viskositeten bibehåller återkopplingsfunktionen regelbunden hastighet
  • Temperaturområde: Max. 350 °C/662 °F
  • Uppvärmningshastigheten kan ställas in från 0 till 100 % med 1 % intervall
Bekväma funktioner ger flexibilitet
  • Ställ in timern på att starta omedelbart, räkna ner eller starta när topplattan når önskat börvärde
  • Användarkonfigurerbar inställning av temperaturgräns
  • Låsbar knappsats för ökad säkerhet
  • Inkluderar temperatursond
    • När enheten är ansluten ändras den automatiskt till läge för extern sensor
    • Möjliggör kontroll av provtemperaturen när den används
    • Ger prov- eller mediatemperaturdetektering i realtid på digital display
  • Två gängade hål för stödstänger rymmer olika typer av enheter som temperatursensorer, termometrar, laboratorieglas med mera (stödstång och klämma säljs separat)
Säkerhetsfunktioner ger sinnesro
  • Varningsindikator för varm topplatta tänds när den är avstängd och fortfarande är ansluten tills topplattan når omgivande temperatur
  • Omrörningsmekanism med mjuk start förhindrar stänk vid start
  • Automatisk avstängning vid övertemperatur
  • Löstagbar nätsladd
  • Transparent sköld som tillval, skyddar användaren från stänk
Konstruktion/Kapacitet
  • Omrörningskapacitet: 20L (H2O )
  • Toppplattans mått: 140mm/5,5 i diameter
  • Topplattans material: Keramiskt belagd aluminium
  • Övergripande mått (L x B x H): 290 x 161 x 100 mm/11,42 x 6,34 x 3,94 tum.
  • Kroppsmaterial: Aluminium
  • Display: digital LED (0,1C upplösning)
  • Värmeeffekt: 600W
  • Maximal belastning: 25 kg/55,1 lbs
  • El: 230V, 50/60Hz
Valfria tillbehör
  • Värmebad (kat. nr. 88880141])
  • Transparent säkerhetssköld (kat. nr. 88880142)
  • Stödstång (kat. nr. 88880143)
  • C-5, klämhållare (kat. nr. 88880148)
  • 3-stiftsklämma (kat. nr. 88880149)
  • En klasstemperatursond (PT100, 400 °C) (kat.nr. 88880150)
Certifieringar: CE, cCSAus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Spänning 230 V
Inkluderar EU, UK, CHN/AUS Pluggtyper
Fraktvikt (engelska) 5,5 tum dia.
Kroppsmaterial Aluminium
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Controllertyp Återkopplingskontroll med PID / Skala
Längd (engelska) 11,42 tum
Storlek 140 mm dia.
Höjd (metrisk) 100 mm
Temperatur (metrisk) 50 °C till 350 °C
Temperatur (engelska) 122 °F till 662 °F
Höjd (engelska) 3,94 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 161 mm
Längd (metrisk) 290 mm
Bredd (engelska) 6,34 tum
Wattal 600 w
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp Olika stilar
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 30 till 2000 r/min
Garanti 2 år
Mått (L x B x H) 11,42 x 6,34 x 3,94 tum (290 x 161 x 100 mm)
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE
Visa LED