Beskrivning
Lita på säkerhet och konsekvent omrörningshastighet med Thermo Scientific™ RT2 Basic kokplatta omrörare. Dra nytta av exceptionellt stark magnetkopplingskraft och en mjukstartad omrörningsmekanism. Upplev snabb uppvärmningstid och en utmärkt värmeöverföringshastighet tack vare värmarens tätt integrerade struktur och en keramisk belagd toppplatta av aluminiumlegering som ger utmärkt temperaturjämnhet och korrosionsbeständighet, samtidigt som det möjliggör optimal övervakning av färgförändringar i prover eller media under drift.
- Hot top varningsindikator
- Justerbar temperaturgräns: 50° till 350 °C
- Halkfritt värmebad (tillval)
- Transparent säkerhetssköld (tillval)
- Stödstång (tillval) för flexibilitet vid konfiguration av testutrustning och tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminium |
| Spänning | 230 V |
| Inkluderar | Sladdset med diverse kontakter |
| Kroppsmaterial | Gjuten aluminium |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Controllertyp | skala |
| Längd (engelska) | 11,42 tum |
| Storlek | 140 mm dia. |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C till 350 °C |
| Show More |