Läs mer
Thermo Scientific™ RT2 Basic kokplattaomrörare
Produktkod. p-6091830 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Material för toppplatta:
Aluminium
Storlek:
140 mm dia.
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Pluggtyp:
Olika stilar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15248824
Brand: Thermo Scientific™ 88880003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lita på noggrannheten hos vår analoga lågprofilomrörare för dina rutintillämpningar.
Lita på säkerhet och konsekvent omrörningshastighet med Thermo Scientific™ RT2 Basic kokplatta omrörare. Dra nytta av exceptionellt stark magnetkopplingskraft och en mjukstartad omrörningsmekanism. Upplev snabb uppvärmningstid och en utmärkt värmeöverföringshastighet tack vare värmarens tätt integrerade struktur och en keramisk belagd toppplatta av aluminiumlegering som ger utmärkt temperaturjämnhet och korrosionsbeständighet, samtidigt som det möjliggör optimal övervakning av färgförändringar i prover eller media under drift.
Överhettningsskyddskrets stänger av värmaren om toppplattans temperatur når 450 °C.
  • Hot top varningsindikator
  • Justerbar temperaturgräns: 50° till 350 °C
  • Halkfritt värmebad (tillval)
  • Transparent säkerhetssköld (tillval)
  • Stödstång (tillval) för flexibilitet vid konfiguration av testutrustning och tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Spänning 230 V
Inkluderar Sladdset med diverse kontakter
Kroppsmaterial Gjuten aluminium
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Controllertyp skala
Längd (engelska) 11,42 tum
Storlek 140 mm dia.
Höjd (metrisk) 100 mm
Temperatur (metrisk) 50 °C till 350 °C
Temperatur (engelska) 122 °F till 662 °F
Höjd (engelska) 3,94 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 161 mm
Längd (metrisk) 290 mm
Bredd (engelska) 6,34 tum
Wattal 600 w
Typ Blandare
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp Olika stilar
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 50 till 2000 rpm
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Visa Analog