Läs mer
Digi-Sense RTD-sond med handtag
Produktkod. 11755749 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50,8 mm
254 mm
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +204 °C
-50 °C till +700 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11755749 50,8 mm -50 °C till +700 °C Varje
11745749 254 mm -50 °C till +204 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11755749 Leverantör Digi-Sense Leverantörsnummer 0811780
Beräknad leverans: 22-02-2027
Designad för att ge samma noggrannhet och fördelar som en RTD-prob i en kompakt ekonomisk design.
  • Tidskonstant: 1 till 3 sekunder eller mer.
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Maximalt fel för sondmontering är± 1,1 °C + 0,12 % av avläsning under 300 °F,± 0,35 % av avläsningen över 300 °F.
  • Alfakoefficienten är 0,003850Ω /Ω /° C (DIN IEC 751). Motståndet vid ispunkten (0 °C) är 100Ω .
  • Obs ! Tidskonstant är den tid som krävs för att nå 63,2 % av den nya avläsningen.
    • För att avgöra hur lång tid det tar att nå 99 % av den nya avläsningen multiplicera tidskonstanten med fem.
  • Obs : Temperaturintervallet är endast för sondspetsen.
    • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
    • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
    • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
    • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
    • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Specifikationer
Längd (engelska) Kabel 60 tum.
Längd (metrisk) 50,8 mm
Längd (metrisk) kabel 152.4 cm
Material Sond i rostfritt stål
Sondtyp RTD
Produkttyp Hypodermisk RTD-sond
Längd (engelska) 2 tum
Max. Temperatur (metrisk) 700 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till 1292 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +700 °C