Läs mer
Thermo Scientific™ RTD Pt 100 Temperature Probe for Temp 16 Meter
Diameter (metrisk) Cap:
3 mm
4 mm
6 mm
Temperaturområde (metriskt).:
-50°C to +250°C
-50°C to +400°C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Temperature probes are used to measure values in various educational, laboratory, and industrial applications. RTD Pt 100 Temperature Probe comes in various shaft lengths and diameters for use with Temp 16 RTD Thermometer.
Features:
- Parameter: Temperature
- Used with: Temp 16 RTD Thermometer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | RTD Pt 100 probe (for liquid measurement). Shaft length: 200 mm; round-tip sensor: 3 mm diameter; -50 to 400 °C ; cable length: 1.5 m |
| För användning med (utrustning) | Temp 16 RTD Thermometer |
| Temperaturområde (metriskt). | -50°C to +400°C |
| Typ | Temperatursonder Lemo |
| Diameter (metrisk) Cap | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ RTD Pt 100 Temperature Probe for Temp 16 Meter >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering