Läs mer
RTI-113, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RTI-113 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22ClNO2.ClH/c1-23-16-11-12-19(23)20(21(24)25-17-5-3-2-4-6-17)18(13-16)14-7-9-15(22)10-8-14;/h2-10,16,18-20H,11-13H2,1H3;1H/t16-,18+,19+,20-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 391.1106 |