Läs mer
RTI-COC 31, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RTI-31 |
| CAS | 130342-80-2 |
| Molekylformel | C16 H20 Cl N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | RTI-COC 31, [1R-(exo,exo)]-3-(4-Chlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester, O 371 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20ClNO2/c1-18-12-7-8-14(18)15(16(19)20-2)13(9-12)10-3-5-11(17)6-4-10/h3-6,12-15H,7-9H2,1-2H3/t12-,13+,14+,15-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1c3ccc(Cl)cc3)N2C |
| IUPAC-namn | methyl (1S,3S,4S,5R)-3-(4-chlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.79 |
| Formel vikt | 293.1183 |