missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

RTN1-A/NSP Antibody (MON161), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Produktkod. 18482878 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18482878 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18482878 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP197678MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

RTN1-A/NSP Monoclonal antibody specifically detects RTN1-A/NSP in Human, Mouse, Rat, Hamster samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen RTN1-A/NSP
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona MON161
Konjugera mFluor Violet 450 SE
Utspädning Flow Cytometry
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias NSP
Värd art Mouse
Immunogen Derived by fusion of Mouse myeloma cells with spleen cells from a Mouse immunized with a partially purified bacterially expressed Reticulon-1A (NSP-A) hybrid protein.
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6252
Målarter Human, Mouse, Rat, Hamster
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.