missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

RTN1-A/NSP Antibody (RNL-4), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Produktkod. 18024157 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18024157 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18024157 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP197673AF488

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

RTN1-A/NSP Monoclonal specifically detects RTN1-A/NSP in Human, Rat, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen RTN1
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona RNL-4
Konjugera Alexa Fluor 488
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Gene Alias Neuroendocrine-specific proteinNSPMGC133250, reticulon 1, reticulon-1
Gensymboler RTN1
Värd art Mouse
Immunogen RNL-4 is a Mouse monoclonal IgG1 antibody derived by fusion of SP2/0-Ag14 Mouse myeloma cells, with spleen cells from a BALB/c Mouse immunized with a synthetic peptide encompassing the first 20 amino acids on the N-terminal of Reticulon-1C (NSP-C).
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6252
Testspecificitet RNL-4 reacts with peripheral nerves and ganglia of various tissues and cross-reacts with smooth muscle cells and myoepithelium. In the central nervous system it reacts with the neurohypophysis and pars intermedia of the pituitary gland, and a weak diffuse
Målarter Human, Rat, Rat (Negative)
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.