Läs mer
Diversey™ RTU Powergel VG11 Cleaner
Produktkod. 17683245
Change view
Volym (metrisk):
20 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17683245 20 l
1 options
Produktkod. 17683245 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 7522708
Klart att använda kraftigt alkaliskt rengöringsmedel med bindemedel för polymeriserad jord.
RTU Powergel är ett kaustikbaserat rengöringsmedel som innehåller sekvestreringsmedel och ytaktiva ämnen/vätmedel. Denna blandning har visat sig vara särskilt effektiv för att ta bort polymeriserad olja från spiral- och tunnelugnar, batchkokare, fritöser och andra områden ’med polymeriserad och/eller karboniserad jord.
Fördelar
  • RTU Powergel möjliggör en enkel rengöring av svåra smuts som polymeriserad olja som har blivit högviskös eller fast smuts.
  • Applicering av denna produkt på ytor kan leda till en minskning av kemikalieförbrukningen i senare stadier av rengöringen.
  • Minskad rengöringstid och manuell rengöring.
Specifikationer
Form Gel
pH >13
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning Kaustikbaserat rengöringsmedel som innehåller bindemedel och ytaktiva ämnen/vätmedel
Behållartyp Kanister
Volym (metrisk) 20 l