Läs mer
RU.521, MedChemExpress
Beskrivning
RU.521 (RU320521) is a potent and selective cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor and inhibits cGAS-mediated interferon upregulation. RU.521 suppresses dsDNA-activated reporter activity with an IC50 of 0.7 μM. RU.521 reduces constitutive expression of interferon in macrophages from a mouse model of Aicardi-Goutières syndrome (AGS).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RU.521 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2262452-06-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H12Cl2N4O3 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | RU320521 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (200.68 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |