Läs mer
Thermo Scientific™ rU Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaska
Produktkod. 17977182 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
17977182 2 g
1 options
Produktkod. 17977182 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27140407
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
rU CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden uridin (U) för användning i oligonukleotidsyntes.
rU CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden uridin (U) för användning i oligonukleotidsyntes. RNA-fosforamiditer innehåller en 2'-OH-skyddsgrupp, tBDMS (tert-butyldimetylsilyl). Varje bas har unika skyddsgrupper (förutom T och U) utformade specifikt för att skydda RNA under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa basskyddsalternativ finns också tillgängliga för att möjliggöra snabbare avskyddning och längre oligonukleotidsyntes. ''Standard Grade''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 60 ml bärnstensfärgad flaska med en Serum Vial-halsstil, som är kompatibel med de flesta ABI Systems∣AKTA System av oligonukleotidsyntetiserare.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-2'-O-TBDMSi-uridin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 45 H 61 N 4 O 9
•PSi Bas: rU
Formelvikt: 861,1 g/mol
CAS-nummer: 118362-03-1
HPLC-renhet:≥ 98,0 %
31P NMR Renhet:≥ 98,0%; Summan av icke-primära toppar i intervallet 140-152 ppm:≤ 0,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp rU CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Uridin (U)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 2 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp RNA
Form Pulver