Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ rU Phosphoramidite , 20-400 finish flaska
Produktkod. 17974242 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17974242 1 g
1 options
Produktkod. 17974242 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27180410
rU CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden uridin (U) för användning i oligonukleotidsyntes.
rU CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden uridin (U) för användning i oligonukleotidsyntes. RNA-fosforamiditer innehåller en 2'-OH-skyddsgrupp, tBDMS (tert-butyldimetylsilyl). Varje bas har unika skyddsgrupper (förutom T och U) utformade specifikt för att skydda RNA under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa basskyddsalternativ finns också tillgängliga för att möjliggöra snabbare avskyddning och längre oligonukleotidsyntes. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 20-400 Finish-halsstil, som är kompatibel med de flesta Expedite Systems av oligonukleotidsynthesizers.
Drag:
• HPLC-renhet —≥99%; M-11 Orenhet: ≤0,01 %
• 31P NMR Renhet —≥99%; Summan av icke-primära toppar i intervallet 140-152 ppm:≤ 0,5%; Ingen enskild PIII-förorening> 0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
31P NMR renhet ≥99 %
Formatera Amber flaska (20-400 finish hals stil)
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Beskrivning Bas: rU
Molekylvikt (g/mol) 861,1 g/mol
Produkttyp rU CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Uridin (U)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet ≥99 % (HPLC)
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
För användning med (applikation) Oligonukleotidsyntes
Form Pulver
Kemiskt namn eller material 5'-O-(4,4'-Dimetoxitrityl)-2'-O-[(tert-butyl)dimetylsilyl]-uridin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel C45H61N4O9Psi
CAS 118362-03-1