Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ rU Phosphoramidite , flaska med bred mun
Produktkod. 17907142 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
17907142 50 g
1 options
Produktkod. 17907142 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27180450
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
rU CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden uridin (U) för användning i oligonukleotidsyntes. RNA-fosforamiditer innehåller en 2'-OH-skyddsgrupp, tBDMS (tert-butyldimetylsilyl).
rU CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden uridin (U) för användning i oligonukleotidsyntes. RNA-fosforamiditer innehåller en 2'-OH-skyddsgrupp, tBDMS (tert-butyldimetylsilyl). Varje bas har unika skyddsgrupper (förutom T och U) utformade specifikt för att skydda RNA under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa basskyddsalternativ finns också tillgängliga för att möjliggöra snabbare avskyddning och längre oligonukleotidsyntes. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 250 ml ogenomskinlig flaska med en bred munhals, som är kompatibel med de flesta None (Bulk) av oligonukleotidsynthesizers.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitrityl)-2'-O-[(tert-butyl)dimetylsilyl]-uridin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
• Molekylformel: C 45 H 61 N 4 O 9
•PSi Bas: rU
•Formelvikt: 861,1 g/mol
•CAS-nummer: 118362-03-1
•HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet: ≤0,01 %
•31P NMR Renhet: ≥99%; Summan av icke-primära toppar i intervallet 140-152 ppm:≤ 0,5%; Ingen enskild PIII-förorening> 0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ingen (bulk)
Produkttyp rU CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Uridin (U)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 50 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver