Läs mer
Abeba™ Gummi 5100 Skor
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smidigt vitt läder
- PU mellansula
- Halkskydd speciell yttersula i gummi
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Hälrem ej vikbar, justerbar
- Översta lager av läder
- Justerbart vristområde
- Foder mikrofiber, andningsabsorberande
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Färg | Vitt |
| Liner material | Mikrofiber |
| Material | Läder |
| Storlek | 46 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Gummi |
| Stil | 5100 |