Läs mer
Abeba™ Gummi 5200 Skor
Produktkod. 15356691
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15356691 42 1 par
15631838 36 1 par
15396681 37 1 par
15306691 38 1 par
15641838 39 1 par
15326691 40 1 par
15346691 41 -
15386691 43 1 par
15346701 44 1 par
15382335 45 1 par
15392335 46 1 par
15302345 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15356691 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 5200/42
Beräknad leverans: 06-10-2026
ESD-avledande sko är syra- och basbeständig.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
  • Smidigt vitt läder
  • PU mellansula
  • Halkskydd speciell yttersula i gummi
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • Översta lager av läder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Färg Vitt
Material Läder
Storlek 42
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Gummi
Stil 5200