Läs mer
Abeba™ Gummi 5200 Skor
Produktkod. 15386691
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15386691
Brand: Abeba™ 5200/43
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ESD-avledande sko är syra- och basbeständig.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
  • Smidigt vitt läder
  • PU mellansula
  • Halkskydd speciell yttersula i gummi
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • Översta lager av läder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Färg Vitt
Material Läder
Storlek 43
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Gummi
Stil 5200