Läs mer
Abeba™ Gummi 5250 Skor
Produktkod. 15306711
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15306711 39 1 par
15621888 36 1 par
15376701 37 1 par
15396701 38 1 par
15316711 40 1 par
15336711 41 1 par
15346711 42 1 par
15356711 43 1 par
15366711 44 1 par
15386711 45 1 par
15312345 46 1 par
15322345 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15306711 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 5250/39
Beräknad leverans: 02-10-2026
ESD-avledande sko är syra- och basbeständig.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smidigt läder
  • Mörkblå
  • PU mellansula
  • Halkskydd speciell yttersula i gummi
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • Översta lager av läder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Färg Blått
Material Läder
Storlek 39
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Gummi
Stil 5250