Läs mer
Abeba™ Gummi 5250 Skor
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smidigt läder
- Mörkblå
- PU mellansula
- Halkskydd speciell yttersula i gummi
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Hälrem fällbar, justerbar
- Översta lager av läder
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Färg | Blått |
| Material | Läder |
| Storlek | 43 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Gummi |
| Stil | 5250 |