Läs mer
Abeba™ Gummi 9250 Skor
Produktkod. 15485713
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15485713 40
15445713 36
15455713 37
15465713 38
15475713 39
15495713 41
15415723 42
15425723 43
15435723 44
15673208 45
15683208 46
15693208 47
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
Product Code. 15485713 missing translation for 'mfr' Abeba™ missing translation for 'supplierNo' 9250/40
Beräknad leverans: 06-04-2027
Syra- och basbeständig. Gummisula ger högt halkskydd.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smidigt läder
  • Mörkblå
  • PU mellansula
  • Halkskydd speciell yttersula i gummi
  • Sanitetsbehandlad
  • Antistatisk
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • Innersula i läder
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Färg Blått
Material Läder
Storlek 40
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Gummi
Stil 9250