Läs mer
Abeba™ Gummi 9252 Skor
Produktkod. 15613228
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Produktkod. 15613228
Brand: Abeba™ 9252/47
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Syra- och basbeständig. Gummisula ger högt halkskydd.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smidigt läder
  • Svart
  • PU mellansula
  • Halkskydd speciell yttersula i gummi
  • Sanitetsbehandlad
  • Antistatisk
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • Innersula i läder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Färg Svart
Material Läder
Storlek 47
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Gummi
Stil 9252