Läs mer
Fisherbrand™ Rubber Belts for Van de Graaff Generator
Produktkod. 12413120 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
3.2 cm
Höjd (metrisk):
81 cm long
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12413120 3.2 cm 81 cm long Varje
1 options
Produktkod. 12413120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fisherbrand™ Rubber Belts for Van de Graaff Generator are well-suited for electrostatic generation.
  • Moving belt helps to accumulate electric charge
  • For use in electrostatic generation
Specifikationer
För användning med (utrustning) Junior Van
Höjd (metrisk) 81 cm long
Produkttyp Rubber Belt for Van de Graaff Generator
Material Rubber
Bredd (metrisk) 3.2 cm