Läs mer
Fisherbrand™ Gummikonfilterdegeladapters
Handla allt Fisherbrand Produkter
Konstorlek:
27 mm ID stor ände; 18 mm ID liten ände
34 mm ID stor ände; 23 mm ID liten ände
40 mm ID stor ände; 25 mm ID liten ände
40 mm ID stor ände; 27 mm ID liten ände
50 mm ID stor ände; 30 mm ID liten ände
60 mm ID stor ände; 40 mm ID liten ände
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 40 mm ID stor ände; 25 mm ID liten ände |
| För användning med (utrustning) | Filtrera deglar |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Kon |
| Kvantitet | 10 förpackning |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur