Specifikationer
| Konstorlek | 50 mm ID stor ände; 30 mm ID liten ände |
| För användning med (utrustning) | Filtrera deglar |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Kon |
| Kvantitet | 10 förpackning |