Läs mer
Fisherbrand™ Gummikonfilterdegeladapters
Produktkod. p-8013663 Handla allt Fisherbrand Produkter
Konstorlek:
27 mm ID stor ände; 18 mm ID liten ände
34 mm ID stor ände; 23 mm ID liten ände
40 mm ID stor ände; 25 mm ID liten ände
40 mm ID stor ände; 27 mm ID liten ände
50 mm ID stor ände; 30 mm ID liten ände
60 mm ID stor ände; 40 mm ID liten ände
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12388845
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Gummikonfilterdegeladaptrar underlättar säker och säker placering av filterdeglar i en tratt.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Konstorlek 27 mm ID stor ände; 18 mm ID liten ände
För användning med (utrustning) Filtrera deglar
Höjd (metrisk) 25 mm
Material Gummi
Produkttyp Kon
Kvantitet 10 förpackning