Läs mer
Deutsch Neumann™ De Flip™ Säkerhetspipettfyllmedel
Produktkod. 11870950
Change view
Färg:
Röd
Produktkod. Färg
11870950 Röd
1 options
Produktkod. 11870950 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 4719901
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Minskar riskerna för pipettering vid hantering av giftiga, frätande, bakterieförorenade eller illaluktande vätskor. Deutsch Neumann™ De Flip™ Säkerhetspipettfyllmedel är tillverkade av naturgummi.
  • Endast två driftpunkter
  • Evakuera via den nya automatiska ventilen
  • Enhandsdesign är den enklaste säkerhetspipettfyllaren som finns
  • Möjlighet att rengöra insidan av glödlampan genom att ta bort den patenterade ventilen och skölja ur
Specifikationer
Färg Röd
Material Gummi
Typ Flip Security Pear Pipette
Kvantitet 1 vardera