Läs mer
Bellingham Stanley™ Gummitätningar för polarimeterrör av metall med ändlock
Produktkod. 16267350
Change view
För användning med (utrustning):
Polarimeterrör med ändlock i metall
Produktkod. För användning med (utrustning)
16267350 Polarimeterrör med ändlock i metall
1 options
Produktkod. 16267350 Leverantör Bellingham Stanley™ Leverantörsnummer 3521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    545.27 SEK / Paket med 1
    Save 6.73 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Gummibussbrickor för metalländrör& Fitting Tool är reservdelar till Bellingham Stanley™ polarimeterrör.
  • Gummitätningsbrickor för polarimeterrör av glas med metalländar
  • Tillbehör till Bellingham Stanley polarimetrar
  • Levereras med installationsverktyg
  • Paket om 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Gland tätningsbricka
Material Gummi
För användning med (utrustning) Polarimeterrör med ändlock i metall
Längd (metrisk) 15.5 mm